Learn More
enQuireBio™ Recombinant Virus Parvovirus B19 VLP VP1 Protein
A cDNA sequence encoding the Parvovirus B19 VLP VP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12966-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922099
Menge Preis
1 220.56 € / 100 Mikrogramm
6 206.97 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Virus Parvovirus B19 VLP VP1 Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Virus
Untagged
Greater than 90.0% as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Parvovirus B19 VLP VP1 protein solution is supplied in PBS pH 7.4 and 0.02% Sodium azide.