Learn More
enQuireBio™ Recombinant Xenopus Histone H1.0-A Protein
A DNA sequence encoding the Xenopus laevis (African clawed frog) Histone H1.0-A, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001082697.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 398662 |
Name | Histone H1.0-A Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16017490
|
enQuireBio™
QP7151-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037490
|
enQuireBio™
QP7151-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16027490
|
enQuireBio™
QP7151-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16047490
|
enQuireBio™
QP7151-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16057490
|
enQuireBio™
QP7151-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067490
|
enQuireBio™
QP7151-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001082697.1 | |
Histone H1.0-A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Xenopus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
398662 | |
Research Use Only | |
h1f0-a | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTENSAPAAK PRRSKASKKS TDHPKYSDMI LDAVQAEKSR SGSSRQSIQK YIKNNYTVGE NADSQIKLSI KRLVTSGTLK QTKGVGASGS FRLAKADEVK KPAKKPKKEI KKAVSPKKAA KPKKAAKSPA KAKKPKVAEK KVKKAPKKKP APSPRKAKKT KTVRAKPVWA SKAKKAKPSK PKAKASPKKS GRKK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |