Learn More
enQuireBio™ Recombinant Yeast IDH1 Protein
A cDNA sequence encoding the IDH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10670-5mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924598
  • 212.00 € / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IDH1 Protein
Research Use Only
The specific activity was found to be 115 U/mg.
Yeast
Untagged
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
5 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Yeast
One ml of solution contains 0.075 mol/l KPO4, 50% Glycerol, pH 7.1.