Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zika Envelope Domain-3 Protein
A cDNA sequence encoding the Zika Envelope Domain-3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00 € - 910.00 €
Spezifikation
Name Zika Envelope Domain-3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Zika
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15925369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13998-100UG
100 μg
212.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15945369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13998-500UG
500 μg
605.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15935369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13998-1MG
1 mg
910.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Zika Envelope Domain-3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Zika
His
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Lyophilized from 1 mg/ml in 20mM sodium carbonate pH 10.