Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zika NS1 Protein
A cDNA sequence encoding the Zika NS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP14001-HIS-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915379
Menge Preis
1 220.56 € / 100 Mikrogramm
6 206.97 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Zika NS1 Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Zika
His
Zika NS1 protein solution contains PBS, 25mM arginine and 1M urea.
Zika NS1 protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKMASNDATP SNDGAAGLVP EINNEAMALD PVAGAAIAAP LTGQQNIIDP WIMNNFVQAP GGEFTVSPRN SPGEVLLNLE LGPEINPYLA HLARMYNGYA GGFEVQVVLA GNAFTAGKII FAAIPPNFPI ENLSAAQITM CPHVIVDVRQ LEPVNLPMPD VRNNFFHYNQ GSDSKLRLVA MLYTPLRANN SGDDVFTVSC RVLTRPSPDF SFNFLVPPTV ESKTKPFTLP ILTISEMSNS RFPVPIDSLH TSPTENIVVQ CQNGRVTLDG ELMGTTQLLP SQICAFRGVL TRSTSRASDQ ADTATPRLFN YYWHIQLDNL NGTPYDPAED IPGPLGTPDF RGKVFGVASQ RNPDSTTRAH EAKVDTTAGR FTPKLGSLEI STESGDFDQN QPTRFTPVGI GVDHEADFQQ WSLPDYSGQF THNMNLAPAV APNFPGEQLL FFRSQLPSSG GRSNGILDCR VPQEWVQHFY QESAPAQTQV ALVRYVNPDT GRVLFEAKLH KLGFMTIAKN GDSPITVPPN GYFRFESWVN PFYTLAPMGT GNGRRRIQ