Learn More
Gilac™ Rechteckiger Behälter
Beschreibung
- 600 x 400 mm großer rechteckiger Kunststoff-Lebensmittelbehälter
- Für die Lagerung und den Transport von Rohstoffen bei Minustemperaturen und Umgebungstemperaturen
- Keine Lücken, keine Überlappungen
- Maschinenwaschbar
- Abdeckdeckel für erhöhte Hygiene, optional erhältlich
- Stapelbar ohne Deckel
- Kompatibel mit allen GILAC 4- und 6-Rad-Transportwagen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Vorratsbehälter |
| Material | HDPE |
| Farbe | Weiß |
| Form | Rechteckig |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 6,6 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 25 l |
| Zertifizierung/Konformität | Lebensmittelkontakt-zertifiziert |
| Modell | Stapelbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 23,6 in. |
| Länge (metrisch) | 600 mm |
| Mehr anzeigen |