missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach™ Rechteckige PMMA-Küvetten

Hach™ rechteckige PMMA-Probenzellen sind Acryl-Semimikroküvetten mit Kappen, die 50 mm H x 19,5 mm B x 60 mm T messen.

Marke:  Hach™ LZP341

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

Artikelnummer. 10207942

  • 56.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Zehn 7 ml-Probenzellen pro Packung.

Bestellinformation

dimProductType

Spezifikation

Spezifikation

Durchsichtig
Kappen
7 mL
Probenzelle
PMMA (Acrylglas)
Je 10
50 x 19.5 x 60 mm (LxTxH)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote