Learn More
Duran™ Rote Ausgießringe aus ETFE
Zum tropffreien Ausgießen aus Laborflaschen. Duran™. Rote Melaminringe gewährleisten ein genaues Ausgießen.
12.50 € - 13.05 €
Produkte 2
Produktcode Marke Gewindegröße (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewindegröße (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11722342 Unterlagen ansehen Duran™
292441909
GL 32 12.50 €
10 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 20-11-2019 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11732342 Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Duran™
292442802
GL 45 13.05 €
10 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager: 80 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Spritzschutz beim Ausgießen aus Laborflaschen
  • ETFE
  • Rotes Melaminharz
  • Temp.-stabiler Bereich: -100 bis 180 °C