Learn More
Scilabub™ Glutbeständiger Schutzhandschuh
Beschreibung
- Hitzebeständig (260 °C Betriebstemperatur, nur trockene Hitze)
- Niedrige Wärmeleitfähigkeit
- Asbestfrei
- Doppelte Dicke
- Strickmaterial für Tragekomfort
- Schrumpft und schmilzt nicht
- Wird nicht durch Waschen beeinträchtigt
- Strapazierfähig
- Entspricht EN338: 2 x 4 x und EN407: 41324X
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN338: 2 x 4 x und EN407: 41324X |
| Klassifikation | Nomex III |
| Farbe | Rot |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nomex |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | Klein |
| Menge | Je 1 |
| Beständig gegen | Hitze |
| Mehr anzeigen |