Learn More
Kartell™ Konische Stopfen aus rotem Gummi
Der konische Kartell ™ Stopfen aus rotem Gummi eignet sich für hohe Temperaturen und wird in Kombination mit einem Kolben, einer Flasche oder einem Röhrchen verwendet.
6.90 € - 39.40 €
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Material | Gummi |
Produkttyp | Konischer Stopfen |
Form | Konisch |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Laborzwecke |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10182371
|
Kartell™
0114600 |
41 x 53 mm |
8.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12687785
|
Kartell™
0114800 |
52 x 70 mm |
17.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10631552
|
Kartell™
0113100 |
9 x 18 mm |
6.90 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10439402
|
Kartell™
0113700 |
16 x 26 mm |
23.75 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12677805
|
Kartell™
0113900 |
21 x 29 mm |
39.40 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12691016
|
Kartell™
0114700 |
43 x 60 mm |
12.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12621016
|
Kartell™
0112900 |
6 x 18 mm |
10.55 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der konische Kartell ™ Stopfen aus rotem Gummi eignet sich für hohe Temperaturen und wird in Kombination mit einem Kolben, einer Flasche oder einem Röhrchen verwendet.
- Zum allgemeinen Gebrauch
- Rotes Gummi
- Konische Form
- Größe: Unterer (unterer) Durchmesser x Höhe
Spezifikation
Rot | |
Konischer Stopfen | |
Allgemeine Laborzwecke |
Gummi | |
Konisch | |
25/Pckg. |