Learn More
3M™ Red SMS Based Fabric Category III Protective Coveralls
Artikelnummer. 11923764
Change view
Click to view available options
:
Größe: XXL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11923764 Größe: XXL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11923764 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000089629
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Geschlecht Unisex
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Haubenausführung 2-teilig
Saumtyp Umgestochen
Sterilität Non-sterile
Schutzartklasse Kategorie III
Höhe (metrisch) 186 bis 194 cm