Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Kritisch Clean™ Farbcodierte Reinigungstücher, Rot
Beschreibung
- Jede Packung enthält rote Reinigungstücher.
- Die einlagigen, strapazierfähigen Wischtücher sind für die farbcodierte Reinigung konzipiert.
- Für Lebensmittelkontakt zertifiziert, erhältlich in 4 verschiedenen Farben, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
- Fortschrittlich Hydroknit™ Die Technologie gewährleistet, dass jedes Tuch stark und schnell saugfähig ist.
- Entwickelt zur Verbesserung der gesetzlich vorgeschriebenen Hygienepraktiken am Arbeitsplatz und der Einhaltung der Vorschriften
- Speziell entwickelt für leichte und mittelschwere Wischaufgaben und besonders geeignet für die Lebensmittelverarbeitung und das Gesundheitswesen
- Erhältlich in einer hygienischen Polyverpackung, die zum Schutz vor Verunreinigungen beiträgt.
- Die Einzelblattentnahme verhindert, dass Schmutz die Reinigungstücher berührt und kontrolliert gleichzeitig den Verbrauch.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungstuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 9,055 in. |
| Länge (metrisch) | 416 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9,055 in. |
| Breite (metrisch) | 23.4 cm |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Rot |
| Abmessungen (L x B) | 41,6 x 33 cm (16,4 x 13 in.) |
| Format | Zusammengefaltet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Industriebereiche, in denen eine starke Aufgabentrennung erforderlich ist |
| Mehr anzeigen |