Learn More
Kimberly-Clark™ Rote Wypall Reinigungstücher
Entwickelt für Wartungs- und Reinigungsaufgaben in der Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen. Kimberly-Clark™ Red WypAll™ Reinigungstücher sind robust, langlebig und hochgradig saugfähig.
127.00 € - 275.00 €
Spezifikation
Produkttyp Wypall Reinigungstücher
Länge (metrisch) 416 mm
Material Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe
Farbe Rot
Format Zusammengefaltet
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10794203
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kimberly-Clark™
7568
416 x 344 mm
275.00 €
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11777968
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kimberly-Clark™
7444
416 x 245 mm
127.00 €
6 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Lebensmittelkontakt zertifiziert und in 4 verschiedenen Farben erhältlich, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
  • Die Hydroknit™ Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch robust, langlebig und hochgradig saugfähig ist, ohne zu reißen.
  • Entwickelt zur Verbesserung der Einhaltung von Hygienevorschriften und gesetzlichen Vorschriften.
  • Erhältlich in einem hygienischen Poly-Pack zum Schutz vor Kontamination.
  • Einzelblattabgabe zur Verbrauchskontrolle und zur Verringerung des Abfallaufkommens.
  • Entwickelt für anspruchsvolle Wartungs- und Reinigungsaufgaben in der Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen.
  • Die Tücher sind robust und reißfest und gewährleisten Unversehrtheit und Größe.
  • Entwickelt, um Ihnen zu helfen, Produktivität und Effizienz zu verbessern und gleichzeitig den Abfall zu reduzieren
Spezifikation
Spezifikation
Wypall Reinigungstücher
Vliesstoff Polyproylen-Zellulose-Gewebe
Zusammengefaltet
416 mm
Rot
1-lagig