missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand Fisherbrand Redox Prüflösung 220mV, 500ml

Marke:  Fisherbrand

Fisherbrand Redox Prüflösung 220mV, 500ml

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54700kg

Artikelnummer. 10406012

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen