Learn More
Buerkle™ Reduziernippel mit Außengewinde
Aus Polypropylen.
6.40 € - 8.10 €
Spezifikation
Produkttyp | Nippel reduziert außen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
Autoklavierbar | Ja |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10240562
|
Buerkle™
8506-1234 |
13.5 mm |
6.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10054940
|
Buerkle™
8506-3410 |
18 mm |
8.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Autoklavierbar bis zu 121 °C
- Unbedenklich für die Verwendung mit Lebensmitteln
- Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Spezifikation
Nippel reduziert außen | |
EU-Lebensmittel | |
Ja | |
Polypropylen |