Learn More
Hettich Lab Technology™ Reduzierstück
Das Hettich Lab Technology™ Reduktionsmittel wurde für kundenspezifische Zentrifugenanwendungen entwickelt.
Marke:  Hettich Lab Technology™ 1466
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10711553
  • 37.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
  • Konfigurationsmöglichkeiten für eine Vielzahl von kundenspezifischen Zentrifugenanwendungen
Bestellinformation
dimForUseWithEquipment
Spezifikation
Spezifikation
Reduktor
17 mm
Rotor 1620A, 1720, 4794, 5615, 4246
15 ml
120 mm
1 pro Packung