Learn More
REEP4 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18410656 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18410656 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18410656 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP230361JF549
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
REEP4 Polyclonal antibody specifically detects REEP4 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen REEP4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 549
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias C8orf20chromosome 8 open reading frame 20, FLJ22246, FLJ22277, PP432, receptor accessory protein 4, receptor expression enhancing protein 4, receptor expression-enhancing protein 4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 200 to 225 of human Receptor Accessory Protein 4 using the numbering given in entry NP_079508.2 (GeneID 80346).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80346
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG