Learn More
REEP5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen REEP5
Konzentration 0.3 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16883384
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14643-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16873384
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14643-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
REEP5 (receptor expression-enhancing protein 5), also known as C5orf18, DP1, TB2 or D5S346, is a 189 amino acid multi-pass membrane protein. Thought to promote the functional cell surface expression of olfactory receptors, REEP5 belongs to the DP1 family and is encoded by a gene that maps to chromosome 5. With 181 million base pairs encoding around 1,000 genes, chromosome 5 is about 6% of human genomic DNA. Chromosome 5 is associated with Cockayne syndrome through the ERCC8 gene and familial adenomatous polyposis through the adenomatous polyposis coli (APC) tumor suppressor gene. Treacher Collins syndrome is also chromosome 5 associated and is caused by insertions or deletions within the TCOF1 gene. Deletion of the parm of chromosome 5 leads to cri du chat syndrome. Deletion of 5q or chromosome 5 altogether is common in therapy-related acute myelogenous leukemias and myelodysplastic syndrome.
Spezifikation
Spezifikation
REEP5
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Flow Cytometry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
B2RZ37, Q00765, Q60870
13476, 364838, 7905
REEP5 Fusion Protein Ag6229
Primary
-20°C
REEP5
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C5orf18, D5S346, DP1, Polyposis locus protein 1, Protein TB2, receptor accessory protein 5, REEP5, TB2
Reep5
IgG
Antigen Affinity Chromatography