Learn More
Eppendorf™ Reference™ 2 BASIC - Inzahlungnahmepipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15703499 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 2,5 μl
0,25 bis 2,5 ml
0,5 bis 10 μl
0,5 bis 5 ml
1 bis 10 ml
10 bis 100 μl
100 bis 1.000 μl
2 bis 20 μl
20 bis 200 μl
30 bis 300 μl
Farbe:
Blau
Dunkelgrau
Gelb
Hellgrau
Mittelgrau
Orange
Rot
Türkis
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
15703499 30 bis 300 μl Orange 1 Stück
15743489 0,1 bis 2,5 μl Dunkelgrau 1 Stück
15753489 0,5 bis 10 μl Mittelgrau 1 Stück
15763489 2 bis 20 μl Hellgrau 1 Stück
15773489 2 bis 20 μl Gelb 1 Stück
15783489 10 bis 100 μl Gelb 1 Stück
15793489 20 bis 200 μl Gelb 1 Stück
15713499 100 bis 1.000 μl Blau 1 Stück
15723499 0,25 bis 2,5 ml Rot 1 Stück
15733499 0,5 bis 5 ml Violett 1 Stück
15743499 1 bis 10 ml Türkis 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15703499 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 4924000274
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Minimieren Sie das Risiko einer Aerosolkontamination und reduzieren Sie die Belastung des Daumens durch den Einsatz von Volumenpipetten.
  • Integriertes Pipettiersystem mit interner RFID-Technologie
  • Die Seriennummer ist auf mehreren Bauteilen der Pipette aufgedruckt.
  • Farbcodierte und volumenbeschriftete Pipette zur schnellen Erkennung des Volumens und der Spitzengröße
  • Der runde obere Teil der Pipette ermöglicht den Einsatz in jeder Position.
  • Vierstellige Anzeige für exakte, schnelle und sichere Volumeneinstellung (Volumenarretierung im Lieferumfang enthalten)
  • Hohe Flexibilität mit der Möglichkeit, einzelne Konen zu entnehmen
  • Gewährleistet eine kontinuierliche, identische Pipettenausrichtung während des Arbeitsprozesses
  • Vollständig autoklavierbare Pipette mit glatter Oberfläche und wenigen rauen Kanten
  • Ergonomische Handhabung mit reduziertem Bedienungsaufwand
  • Einfacher und schneller Spitzenabwurf mit aktiver Aerosolreduktion
  • Weniger Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom), da der Daumen nicht seitwärts bewegt werden muss
  • Hohe Präzision und Genauigkeit für zuverlässige Pipettierergebnisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Losspezifisches Zertifikat
Kompatible Spitzen epT.I.P.S.
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Orange
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit epT.I.P.S. 300 μL
Grifftyp Ergonomisch
Material Kunststoff
Anzahl Kanäle 1
Programmierbar Nein
Sterilität Unsteril
Typ Manuelle Pipette
Volumen (metrisch) 30 bis 300 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettenspitzen
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipettenspitzen