Learn More
Eppendorf™ Reference™ 2 Einkanal-Pipetten mit variablem Volumen gemäß EU-IVD, 3er-Pack
Außerordentliche Präzision, lange Lebensdauer und ein ergonomisches Design.
Marke: Eppendorf™ 4920000911
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.71000kg
Beschreibung
Spezifikation
Autoclavable | |
4-stellige aus allen Winkeln einsehbare Anzeige | |
Drei Pipetten mit einstellbarem Volumen: 2 – 20 μl/gelb, 20 – 200 μl, 100 – 1000 μl | |
1 |
In-vitro-Diagnosegerät gemäß Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 | |
Vorwärtspipettieren, Rückwärtspipettieren, Entfernung von Überständen, Mischen von Proben, Phasenextraktion, Befüllen von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen | |
Reference 2 Pipettenpaket | |
2 to 20 yellow, 20 to 200, 100 to 1000 μL |