Learn More
Eppendorf Reference™ 2. Mechanische Einkanalpipetten mit festem Volumen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15793499 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1.000 μl
2 ml
2.5 ml
Genauigkeit:
0,8
0.6
0.7
0.8
1
1.5
2
2.5
Farbe:
Blau
Dunkelgrau
Gelb
Grau
Hellgrau
Mittelgrau
Rot
Präzision:
0,3
0.012
0.015
0.025
0.075
0.2
0.3
0.35
0.4
0.6
1.2
1.5
3
6
Packungsgröße:
1 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Genauigkeit Farbe Präzision unitSize
15793499 2 μl 2 Dunkelgrau 0.4 1 Stück
15793509 200 μl 0.6 Blau 1.2 1 Stück
15713519 500 μl 0.6 Blau 3 1 Stück
15753509 25 μl 0.8 Gelb 0.2 1 Stück
15783499 1 μl 2.5 Dunkelgrau 0.025 1 Stück
15723519 1.000 μl 0.6 Blau 6 1 Stück
15783509 200 μl 0.6 Gelb 1.2 1 Stück
15763509 50 μl 0.7 Gelb 0.35 1 Stück
15703509 5 μl 1.5 Mittelgrau 0.075 1 Stück
15743519 2.5 ml 0.6 Rot 0.015 1 Stück
15703519 250 μl 0.6 Blau 1.5 1 Stück
15733519 2 ml 0.6 Rot 0.012 1 Stück
15713509 10 μl 1 Grau 0.3 1 Stück
15733509 20 μl 0.8 Hellgrau 0.3 1 Stück
15723509 10 μl 1 Gelb 0.3 1 Stück
15773509 100 μl 0.6 Gelb 0.6 1 Stück
15743509 20 μl 0,8 Gelb 0,3 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15793499 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 4925000022
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bewährte Präzision und Genauigkeit, lange Lebensdauer und ein ergonomisches Design
Bietet die bestmöglichen Ergebnisse zusammen mit einer robusten, zuverlässigen Handhabung und optimaler Anwendersicherheit. Ideal für die Anwendung mit kostbaren Flüssigkeiten oder bei Anwendungen, die sehr hohe Genauigkeit erfordern. Die optimale Wahl, wenn Qualität und Reproduzierbarkeit wesentlich sind.
Gut konzipierte Pipette
  • Das System mit einer Bedienungstaste ermöglicht dem Anwender die schnelle Erledigung der Pipettieraufgaben, der Anwender muss den Daumen nicht hin- und herbewegen, um die Spitzen abzuwerfen
  • Das ergonomische Design erlaubt einen geringeren Kraftaufwand zum Ansaugen/Dispensieren/Spitzenabwerfen und begrenzt die Belastung für den Anwender
  • Der federbelastete Spitzenkonus ermöglicht das einfache und schnelle Abwerfen der Spitzen bei aktiver Reduzierung von Aerosolen und verbessert die Anwendersicherheit und Reproduzierbarkeit
  • Für die schnelle Erkennung des Volumens und der Spitzengröße farbkodiert/mit dem Volumen gekennzeichnet
  • Hohe Präzision und Genauigkeit für zuverlässige Pipettierergebnisse
  • Individuell anpassbarer Kennzeichnungsbereich
Genaue Einstellungen
  • Volumensperre: eine schnelle und sichere Einstellung verhindert unbeabsichtigte Änderungen. Die stets sichtbare 4-stellige Anzeige bietet erhöhte Sicherheit für die schwierigsten Laborumgebungen
  • Sekundäre Anpassung durch den Anwender bietet den genauesten Transfer von nicht-wässrigen Flüssigkeiten, ohne eine vollständige Kalibrierung durchführen zu müssen
  • Die 4-stellige Anzeige zeigt die genaue Volumeneinstellung und ist aus jedem Winkel deutlich sichtbar
  • Ergonomisches Design
  • Das runde obere Teil ermöglicht den Einsatz in jeder Position
  • Um ein unbeabsichtigtes Abwerfen der Spitze zu vermeiden, ist ein deutliches haptisches Feedback nach dem Ausblasen zu spüren
Geringer Kraftaufwand zum Ansaugen/Dispensieren/Spitzenabwerfen, begrenzt die Belastung für den Anwender
Gut gebautes Gerät
  • Einzigartige Oberfläche: wenige raue Kanten, glatte Oberfläche für bequemes Arbeiten und einfaches Reinigen
  • Der robuste obere Griff gewährleistet eine lange Lebensdauer und verbesserte Robustheit
  • Die beweglichen Teile und externen Kanten aus Edelstahl verleihen der Pipette eine außerordentliche Robustheit an potentiellen Schwachstellen sowie für interne Komponenten
  • Der schnell anschließbare untere Teil ermöglicht einfaches Reinigen und Warten Ihrer Pipette
  • Vollständig autoklavierbar
Erhöhte Rückverfolgbarkeit
  • Die Seriennummer ist auf mehreren Bauteilen der Pipette aufgedruckt
  • Interne RFID-Technologie: enthält alle relevanten Pipettendaten und TrackIT Software von Eppendorf für die einfache Identifizierung und Dokumentierung jeder Pipette im Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 2
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Dunkelgrau
Anzahl Kanäle 1
Typ Pipette mit festem Volumen
Volumen (metrisch) 2 μl
Präzision 0.4