Learn More
Brady™ Reflektierende Etiketten (B-584)
Zur Kennzeichnung unter lichtschwachen Bedingungen. Brady Haz-Alert Etiketten (B-584) sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Marke: Brady™ 104301
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.58060kg
Beschreibung
- Reflektierendes Klebeband für den Einsatz in dunklen Bereichen
- Erhältlich in den Farben Gelb, Orange und Silber
Spezifikation
Klasse 1 (Fed. Spec. L-S-300) | |
Acryl, Permanent | |
Glanz | |
Reflektierendes Klebeband | |
BMP™71 Drucker | |
Je 1 | |
0.0055 Zoll | |
75 ft. (2,01 m) | |
1 in. |
Empfohlene Bandserie: R6000 | |
Orange | |
Reflektorband (B-584) | |
Sockelkennzeichnung | |
1 | |
-40 °C bis 70 °C | |
0.14 mm | |
22.8 m | |
2,54 cm |