Learn More
Brady™ Reflektierendes vollfarbiges Markierband
Artikelnummer. 11791935
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Weiß
Abmessungen (L x B):
4,5 m x 50 mm
4,5 m x 75 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) unitSize
11791935 Weiß 4,5 m x 75 mm 1 ROLL
11711945 Orange 4,5 m x 50 mm 1 ROLL
11721945 Orange 4,5 m x 75 mm 1 ROLL
11771935 Weiß 4,5 m x 50 mm 1 ROLL
11781935 Gelb 4,5 m x 50 mm 1 ROLL
11701945 Gelb 4,5 m x 75 mm 1 ROLL
6 options
Artikelnummer. 11791935
Marke: Brady™ 078987
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reflektierende Bändler, vollfarbig
  • Hausmeisterdienste
  • Gebäudemanagement, Bodenmarkierung
  • Anti-Rutsch-Produkte
  • Reflektierende Bändler, vollfarbig
Spezifikation
Alternate Part Number B957 3 in. X5YDS WHITE REFLECTIVE TAPE
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2979, ASTM D 523
Beschreibung Reflektierendes Band mit einheitlicher Farbe - Weiß
Abmessungen (L x B) 4,5 m x 75 mm
Ausführung Seidenmatt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung für Versorgungsanlagen, reflektierender Bradystake-Warnstreifen, reflektierende Warnstreifen, Kontrollen und Volltonfarben
Länge (angloamerikanisch) 15 ft.
Länge (metrisch) 4,5 m
Verpackungsmenge 1 Rolle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis 70°C
Dicke 0,081 mm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 75 mm
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Material Reflektierende Folie
Typ Reflektierendes Band mit einheitlicher Farbe