Learn More
Brady™ Reflektierendes vollfarbiges Markierband
Reflektierende Bändler, vollfarbig
27.20 € - 36.35 €
Spezifikation
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
---|---|
Material | Reflektierende Folie |
Ausführung | Seidenmatt |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kennzeichnung für Versorgungsanlagen, reflektierender Bradystake-Warnstreifen, reflektierende Warnstreifen, Kontrollen und Volltonfarben |
Länge (angloamerikanisch) | 15 ft. |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11711945
|
Brady™
078989 |
Orange | 4,5 m x 50 mm |
27.70 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11721945
|
Brady™
078990 |
Orange | 4,5 m x 75 mm |
36.35 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11771935
|
Brady™
078985 |
Weiß | 4,5 m x 50 mm |
27.20 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11791935
|
Brady™
078987 |
Weiß | 4,5 m x 75 mm |
36.35 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11781935
|
Brady™
078986 |
Gelb | 4,5 m x 50 mm |
27.20 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11701945
|
Brady™
078988 |
Gelb | 4,5 m x 75 mm |
36.35 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hausmeisterdienste
- Gebäudemanagement, Bodenmarkierung
- Anti-Rutsch-Produkte
- Reflektierende Bändler, vollfarbig
Spezifikation
Dauerhaftes Acryl | |
Seidenmatt | |
15 ft. | |
1 Rolle | |
-40 °C° bis +80 °C° |
Reflektierende Folie | |
Kennzeichnung für Versorgungsanlagen, reflektierender Bradystake-Warnstreifen, reflektierende Warnstreifen, Kontrollen und Volltonfarben | |
4,5 m | |
-40°F to +158°F | |
0,081 mm |