Learn More
Abeba™ Reflexor™ 6900 Schuhe
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRC
- Glattes Leder, weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- 2Austauschbare Reflexor™ Einlagen (Artikel-Nr. 3565/3567)
- Antistatisch
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
- Handgenähte Naht
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRC |
| Farbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Leder |
| Größe | 36 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 6900 |