Learn More
Spectrum™ Refrig/Arrangers™ Aufbewahrungsschalen für Kühlschränke
Der ideale Weg, um wertvollen Platz in Kühlschränken und Tiefkühlgeräten (-90 °C) zu sparen und das Labor zu organisieren
67.00 €
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 5.7 cm |
---|---|
Material | Polystyrol |
Typ | Kühlschrank- oder Arranger-Tablett |
Breite (metrisch) | 40.6 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2.25 Zoll |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15341052
|
Spectrum™
183 550 |
Mittel |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15361052
|
Spectrum™
183 554 |
Groß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15371052
|
Spectrum™
183 556 |
Klein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Diese leichten, robusten Lagerschalen aus schlagfestem Polystyrol eignen sich perfekt für den sicheren Transport und die Lagerung von Glasfläschchen oder kleinen Flaschen.
- Erhältlich in Kanal- und Rasterdesigns mit einer erhöhten Vorderkante, die für die Kennzeichnung und Vermeidung von Verschütten konzipiert ist
- Effiziente Nutzung wertvollen Raums
- Schützt Glas- und Kunststoffbehälter
- Transport vom Tisch zum Kühlschrank
- Sekundäre Auffangvorrichtung für Verschüttetes
- Tiefkühllagerung bis zu -90 °C
- 3 Größen des Kanaltabletts 2 Rasterfachgröße
Bestellinformation
Erhältlich in Kanal- oder Rasterkonfiguration (einzelne Fächer). Gesamtziel, 13 1/2 L x 16B x 2 1/4 Zoll H (34.3 x 40.6 x 5.7 cm).
Spezifikation
5.7 cm | |
Kühlschrank- oder Arranger-Tablett | |
2.25 Zoll | |
16 Zoll |
Polystyrol | |
40.6 cm | |
Rectangular |