Learn More
Abnova™ REG3A (Human) Recombinant Protein
Human REG3A full-length ORF ( AAH36776.1, 1 a.a. - 175 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00005068-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162365
  • 320.54 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 06-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MLPPMALPSVSWMLLSCLMLLSQVQGEEPQRELPSARIRCPKGSKAYGSHCYALFLSPKSWTDADLACQKRPSGNLVSVLSGAEGSFVSSLVKSIGNSYSYVWIGLHDPTQGTEPNGEGWEWSSSDVMNYFAWERNPSTISSPGHCASLSRSTAFLRWKDYNCNVRLPYVCKFTD
Spezifikation
Spezifikation
AAH36776.1
regenerating islet-derived 3 alpha
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
REG3A
GST
5068
Wheat germ expression system
10 μg
HIP, INGAP, PAP, PAP-H, PAP1, PBCGF, REG-III, REG3
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer