Learn More
Reichert™ HANDREFRAKTOMETER PROTEIN Spezifische Gewicht des Urins: 1,000 bis 1,035,
Bieten eine bessere Lesegenauigkeit als die meisten Tischgeräte-Refraktometer für Labors
Marke:  Reichert™ 1310400A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11998224
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Bieten eine bessere Lesegenauigkeit als die meisten Tischgeräte-Refraktometer für Labors
  • Schnelle und zuverlässige Messungen
  • Zur Messung der relativen Dichte von Urin, von Serum, Plasma, Protein und Brechungsindex
  • Einsatz der Goldberg-Methode, der genauesten und präzisesten anerkannten Handrefraktometer-Methode
  • Ideal für Qualitätskontroll-, Forschungs- und klinische Labore
  • Mit hermetisch abgedichtetem, flüssigkeitsbefülltem optischen Prisma zur temperaturabhängigen Indexänderung zum sofortigen automatischen Temperaturausgleich
  • Robustes eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Vergrößerte fokussierbare Skalen mit leicht ablesbaren Markierungen und Unterteilungen
Spezifikation
Spezifikation
Klinisches TS Meter Handrefraktometer
0 bis 320
0.0001
25.4 x 25.4 x 157.4 mm (1 x 1 x 6.2 in.)
157.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
1 bis 1.035 USG, 2.5 bis 15 g/100 ml Serumprotein, 0 bis 320 nD, 2.5 to 15 g/100 mL Serum Protein
±0.001 USG, ±0.1 g/ml Serumprotein, ±2 nD
0.0001 sp. gr., 0.1 g/100 ml, 2 (n-nD x 104)
6.2 Zoll
1 Zoll
1 Zoll