Learn More
Brady™ SIGN RADIOACTIVE TRI 100MM PP
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC 304-TRI 100-B7527 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Verstärktes Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 120 °C |
| Dicke | 0,369 mm |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Form | Dreieckig |
| Mehr anzeigen |