Learn More
Julabo™ Verstärkter Schlauch
Artikelnummer. 11954688
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25,4mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11954688 25,4mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11954688 Lieferant Julabo™ Lieferanten-Nr. 8930325
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für FL11006, FL20006, FL2506, FL4006, FL7006 Umwälzkühler
Typ Verstärkter Schlauch
Durchmesser (metrisch) 25,4mm