missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Julabo™ Verstärkte Schläuche für Bäder

Artikelnummer. 11910318
Change view
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
3/4 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
FC1600, FC1600S, FC1600T, FC600, FC600S kompakter Umwälzkühler
FL1203, FL1703, FL2503, FL4003, FLW1703 Umwälzkühler
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (angloamerikanisch) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11910318 1/2 in. FC1600, FC1600S, FC1600T, FC600, FC600S kompakter Umwälzkühler 1 Stück
11940328 3/4 in. FL1203, FL1703, FL2503, FL4003, FLW1703 Umwälzkühler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11910318 Lieferant Julabo™ Lieferanten-Nr. 8930312

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) FC1600, FC1600S, FC1600T, FC600, FC600S kompakter Umwälzkühler
Temperaturbereich -40 bis +120 °C
Typ Verstärkter Schlauch
Größe 1 m
Durchmesser (angloamerikanisch) 1/2 in.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.