missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RelA/NFkB p65 NLS Antibody, PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18479251 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18479251 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18479251 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP224541PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RelA/NFkB p65 NLS Polyclonal antibody specifically detects RelA/NFkB p65 NLS in Human, Mouse, Bovine, Equine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RelA/NFkB p65 NLS
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias MGC131774, NFKB3v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (nuclear factor ofkappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3 (p65)), Nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3transcription factor p65, p65 NLS, p65 Nuclear Localization Sequence, p65-NLS, v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian), v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A, nuclear factor of kappalight polypeptide gene enhancer in B-cells 3, p65
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A portion of the NFkB p65 NLS nuclear localization signal (NLS) (amino acids DTDDRHRIEEKRKRKT) was used as the immunogen for this antibody.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5970
Zielspezies Human, Mouse, Bovine, Equine, Primate
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.