Learn More
Ebro Electronic™ AX 400 / RB 1691 BS Relaiskasten
Description
Therm. Spitzsonde (Nadellänge: 120 mm, Durchmesser 3 mm), Kabel 1,5 m
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | EMV-Richtlinie 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-Richtlinie 2011/65/EU; Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung 2016 BS EN 61326-1:2013; Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten 2012 |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für elektronisches Kontaktthermometer GFX 460 |
| Höhe (metrisch) | 180 mm |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Modell | AX 400 |
| Gewicht (metrisch) | 1.2 kg |
| Produkttyp | Relais-Kasten |
| Breite (metrisch) | 180 mm |