Learn More
RelB Antibody (9E4), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30035704 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
50 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30035704 50 μL 50 Mikroliter
30037253 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30035704 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32634850ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
RelB Monoclonal antibody specifically detects RelB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RelB
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 9E4
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Gen-Alias I-Rel, IREL, nuclear factor of kappalight polypeptide gene enhancer in B-cells 3, v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from Human RelB [UniProt Q01201]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5971
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG