missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Relcovaptan, TRC

Artikelnummer. 30421628
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30421628 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30421628 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR14331050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Relcovaptan
CAS 150375-75-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C28H27Cl2N3O7S
Menge 50 mg
Synonym 2-Pyrrolidinecarboxamide','1-[[5-chloro-3-(2-chlorophenyl)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)sulfonyl]-2,3-dihydro-3-hydroxy-1H-indol-2-yl]carbonyl]-','[2R-[2α(S*),3β]]- (ZCI), Relcovaptan, SR 49049, SR 49059
InChI-Formel InChI=1S/C28H27Cl2N3O7S/c1-39-23-12-10-17(15-24(23)40-2)41(37,38)33-21-11-9-16(29)14-19(21)28(36,18-6-3-4-7-20(18)30)25(33)27(35)32-13-5-8-22(32)26(31)34/h3-4,6-7,9-12,14-15,22,25,36H,5,8,13H2,1-2H3,(H2,31,34)/t22-,25-,28+/m0/s1
SMILES COc1ccc(cc1OC)S(=O)(=O)N2[C@@H](C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N)[C@@](O)(c4ccccc4Cl)c5cc(Cl)ccc25
IUPAC-Name (2S)-1-[(2R,3S)-5-Chlor-3-(2-chlorphenyl)-1-(3,4-dimethoxyphenyl)sulfonyl-3-hydroxy-2H-indol-2-carbonyl]pyrrolidin-2-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 620.5
Formelmasse 619.0947
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.