Learn More
RELM alpha Monoclonal Antibody (DS8RELM), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience 46-5441-80
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16330864
  • 173.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Rat Monoclonal Antibody
RELM alpha Monoclonal antibody specifically detects RELM alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
RELM alpha
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q9EP95
Retnla
Recombinant mouse RELM alpha protein
25 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry
DS8RELM
PerCP-eFluor 710
Retnla
1810019L16Rik; cysteine-rich secreted protein A12-gamma; Cysteine-rich secreted protein FIZZ1; Fizz1; Fizz-1; FIZZ2; found in inflammatory zone 1; Himf; HXCP2; Hypoxia-induced mitogenic factor; parasite-induced macrophage novel gene 1 protein; Pmng1; RELMa; RELMalpha; RELM-alpha; RELMb; RELMbeta; RELM-beta; resistin like alpha; resistin-like alpha; Retnla; Xcp2
Rat
Affinity chromatography
RUO
57262
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!