missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

REM2 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30601523 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30601523 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30601523 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP346758MFV500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

REM2 Polyclonal antibody specifically detects REM2 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen REM2
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD300LE, FLJ38964, GTP-binding protein REM 2, ICLM2, Rad and Gem-like GTP-binding protein 2, Rad and Gem-related 2 (rat homolog), RAS (RAD and GEM) like GTP binding 2, RAS (RAD and GEM)-like GTP binding 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen RAS(RAD and GEM)-like GTP binding 2. (Uniprot# Q8IYK8)
Reinigungsverfahren Immunogen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 161253
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.