Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, Proteus O
Remel Agglutinationsseren, Proteus O, werden als Positivkontrollen für eingefärbte Proteus-Suspensionen verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ R30165801
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00200kg
Beschreibung
Remel Agglutinationsseren, Proteus O, werden als Positivkontrollen für eingefärbte Proteus-Suspensionen verwendet.
Spezifikation
2°bis 8 °C | |
Ja | |
Fläschchen | |
2 mL |
Proteus OX19 | |
Positivkontrollen für gefärbte Proteus-Suspensionen | |
2 ml/Fläschchen |