Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, Proteus O
Remel Agglutinationsseren, Proteus O, werden als Positivkontrollen für eingefärbte Proteus-Suspensionen verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ R30165901
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15268674
  • 177.00 € / 2 Milliliter
Verfügbar ab
28-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Remel Agglutinationsseren, Proteus O, werden als Positivkontrollen für eingefärbte Proteus-Suspensionen verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Vial
Yes
Positivkontrollen für gefärbte Proteus-Suspensionen
2 ml
2°C to 8°C
Proteus OXK
2 ml/Fläschchen