Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, Proteus O
Remel Agglutinationsseren, Proteus O, werden als Positivkontrollen für eingefärbte Proteus-Suspensionen verwendet.
241.00 € - 254.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2°bis 8 °C |
---|---|
CE-Zeichen | Ja |
Nachweisbare Analyten | Positivkontrollen für gefärbte Proteus-Suspensionen |
Format | Fläschchen |
Verpackungsart | 2 ml/Fläschchen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Nachweisbare Analyten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Nachweisbare Analyten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15278674
|
Thermo Scientific™
R30165701 |
Proteus OX2 | 2 mL | Positivkontrollen für gefärbte Proteus-Suspensionen |
241.00 €
2 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15268674
|
Thermo Scientific™
R30165901 |
Proteus OXK | 2 mL | Positivkontrollen für gefärbte Proteus-Suspensionen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11953342
|
Thermo Scientific™
R30165801 |
Proteus OX19 | 2 mL | Positivkontrollen für gefärbte Proteus-Suspensionen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Remel Agglutinationsseren, Proteus O, werden als Positivkontrollen für eingefärbte Proteus-Suspensionen verwendet.
Spezifikation
2°bis 8 °C | |
Positivkontrollen für gefärbte Proteus-Suspensionen | |
2 ml/Fläschchen |
Ja | |
Fläschchen | |
2 mL |