Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop Dobell und O'Connor Jod
Fertigen Sie mit BactiDrop™ Dobell & O’Connor Jodfärbemittel Nasspräparate von Darmprotozoen an.
Marke:  Thermo Scientific™ R21510
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Artikelnummer. 12709240
  • 161.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Fertigen Sie mit Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop Dobell und O’Connor Jodfärbemittel Nasspräparate von Darmprotozoen an. 1921 formulierten Dobell und O’Connor die Jodlösung für die Färbung von Protozoenzysten in Stuhlproben1. Sie stellten fest, dass eine schwache Jodlösung, die Organismen verdecken oder einschließen kann, Fäkalpartikel jedoch nicht koaguliert. Es wurde auch berichtet, dass eine schwache Jodlösung die Refraktivität gefärbter Organismen nicht negativ beeinflusst, wie es bei konzentriertem Jod der Fall ist2.
Die Jodfärbung ist für die Untersuchung von Zysten und Eiern hilfreich, tötet aber Trophozoiten ab. Das Chromatinmaterial der Amöbenzysten hebt sich dunkelbraun vom gelbbraunen Zytoplasma ab, die Kernstrukturen sind differenziert und die Glykogenmassen färben sich mahagonibraun2. Gebrauchsfertig: Flüssigfärbung Leicht zu interpretieren: Chromatinmaterial von Amöbenzysten färbt sich dunkelbraun Glykogenmassen färben sich mahagonibraun Das Reagenz enthält Kaliumjodid (2 % w/v) und Jod (1 % w/v) in entmineralisiertem Wasser und wird in 0,75 ml-Ampullen geliefert. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
0,75 ml-Ampullen
BactiDrop Dobell und O'Connor Jod
50/Packung