Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Eigelb-Suspension 50 %
Artikelnummer. 11484109
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484109 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11484109 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R450290
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Remel Egg Yolk Suspension 50 % wird mit McClung-Toabe Agar (Basis) verwendet.
Remel Egg Yolk Suspension 50 % wird mit McClung-Toabe Agar (Basis) verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Eigelbsuspension 50 %
Form Flüssig
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Menge 100 mL