Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Kristallviolett
Artikelnummer. 11982952
Change view
Click to view available options
Menge:
5/Pckg.
Jeweils
Packungsgröße:
250 Milliliter
4 Liter
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11982952 Jeweils 250 Milliliter
12663658 5/Pckg. 5 Stück
11914092 Jeweils 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11982952 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R40052
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific™ Remel Gram Kristallviolett ist ein Primärfärbemittel in Gram-Färbeverfahren.
Thermo Scientific™ Remel Gram Kristallviolett ist ein Primärfärbemittel in Gram-Färbeverfahren.
  • Für qualitative Verfahren zur Differenzierung von grampositiven von gramnegativen Mikroorganismen
  • Ausgewählte Gramfärbungen verfügen über eine CE-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kristallviolett
Menge Jeweils
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Volumen (metrisch) 250 mL
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.