Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram‘sche Entfärbelösung, 250 ml-Flasche
Thermo Scientific™ Remel Gram Decolorizer ist ein Entfärbungsreagenz, das bei Gram-Färbeverfahren verwendet wird.
45.20 € - 248.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11922942
|
Thermo Scientific™
R40054 |
250 ml/Fläschchen | Einzeln | CE-Zeichen |
45.20 €
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11972942
|
Thermo Scientific™
R40055 |
250 ml/Fläschchen | 5/Pckg. | CE-Zeichen |
175.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11924092
|
Thermo Scientific™
R40075 |
1 gal. | Jeweils | CE-Zeichen |
248.00 €
4 Liter |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Gram Decolorizer ist ein Entfärbungsreagenz, das bei Gram-Färbeverfahren verwendet wird.
- Für qualitative Verfahren zur Differenzierung von grampositiven von gramnegativen Mikroorganismen
- Ausgewählte Gramfärbungen verfügen über eine CE-Kennzeichnung
Spezifikation
CE-Zeichen |