Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram'sches Jod, 250 ml-Flasche
Thermo Scientific™ Remel Gram'sches Jod ist ein Beizmittel, das bei Gram'sche Färbeverfahren verwendet wird.
45.40 € - 203.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11933972
|
Thermo Scientific™
R40056 |
250 ml/Fläschchen | Einzeln | CE-Kennzeichnung |
45.40 €
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 25-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11983322
|
Thermo Scientific™
R40077 |
1 gal. | Je | CE-Zeichen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12687589
|
Thermo Scientific™
R40057 |
250 ml/Flasche | 5/Packung | CE-Zeichen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Gram'sches Jod ist ein Beizmittel, das bei Gram'sche Färbeverfahren verwendet wird.
- Für qualitative Verfahren zur Differenzierung von grampositiven von gramnegativen Mikroorganismen
- Ausgewählte Gramfärbungen verfügen über eine CE-Kennzeichnung
Spezifikation
1 gal. | |
CE-Zeichen |