Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Levine-EMB-Agar, dehydriert
Der Remel EMB-Agar (Levine, dehydriert) ermöglicht die selektive Isolierung und Differenzierung von gramnegativen enteralen Bakterien aus klinischen und industriellen Proben.
Marke:  Thermo Scientific™ R453402
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 11952892
  • 169.00 € / 500 Gramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Der Remel EMB-Agar (Levine, dehydriert) ermöglicht die selektive Isolierung und Differenzierung von gramnegativen enteralen Bakterien aus klinischen und industriellen Proben.
Spezifikation
Spezifikation
Industrieanwendung: BAM, COMPF, IDF, USP.
Pulver
500 g
EMB-Agar, Levine
Agar