Learn More
Remifentanil Ester Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30426516
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30426516 50 mg
30422933 10 mg
30417263 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426516 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR14351550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2732614-50-3
Summenformel C13H18N2O2 • HCl
Molekulargewicht (g/mol) 270.76
Synonym (Phenylamino)methyl Piperidine-4-carboxylate, Methyl 4-anilinopiperidine-4-carboxylate Hydrochloride
IUPAC-Name methyl 4-(phenylamino)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
SMILES COC(C1(NC2=CC=CC=C2)CCNCC1)=O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Remifentanil Ester Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H18N2O2.ClH/c1-17-12(16)13(7-9-14-10-8-13)15-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,14-15H,7-10H2,1H3;1H
Formelmasse 270.12