Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Abnehmbare Nadel
Qualitativ hochwertige Ersatznadeln für die Verwendung mit Agilent Autosamplerspritzen mit abnehmbarer Nadel.
38.80 €
Spezifikation
Produkttyp | Ersatznadel |
---|---|
Art der Kanülenspitze | Konus |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Spritzen (10 μl) |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) Kanüle | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) Kanüle | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10258770
|
Trajan Scientific and Medical™
037715 |
0.47 mm | 42 mm | 26 G |
38.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10075620
|
Trajan Scientific and Medical™
037717 |
0.63 mm | 50 mm | 23 G |
38.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Zur Verwendung mit Agilent Technologies Autosamplern
Spezifikation
Ersatznadel | |
Konus | |
Spritzen (10 μl) |