Learn More
Invitrogen™ Renin Human ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
634.00 € - 4325.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P00797 |
---|---|
Assay-Bereich | 93,8 – 6.000 pg/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 32,6 pg/ml |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16312014
|
Invitrogen™
BMS2271 |
96 Tests |
634.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16322014
|
Invitrogen™
BMS2271TEN |
96 x 10 Tests |
4325.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das Renin Human ELISA-Kit quantifiziert Hu Renin in Humanserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu Renin.
Verfahrensprinzip
Der Human-Renin-Festphasensandwich-ELISA (enzymverknüpfter Immunosorbent-Assay) misst die Menge des zwischen einem übereinstimmenden Antikörperpaar gebundenen Targets. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich wird durch den Zusatz des zweiten Antikörpers (Detektor) gebildet, der an ein anderes Epitop des Capture-Antikörpers gebunden ist. Ein konjugiertes Enzym wurde in den Assay integriert. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Strenge Validierung
Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Gehäuse P00797 | |
32,6 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
5972 | |
5,1% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Standard (2 Fläschchen), Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Waschpuffer, Substratlösung, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
2°bis 8 °C | |
1 h20 min |
93,8 – 6.000 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Zelllysate | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
REN | |
3,9% | |
HRP | |
Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Zelllysat, 20 μl | |
Human | |
3 h30 min |