Learn More
Invitrogen™ Renin Human ELISA-Kit
Sandwich-ELISA-Kit
Marke:  Invitrogen™ BMS2271TEN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16322014
  • 3260.00 € / 96 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 24-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das Renin Human ELISA-Kit quantifiziert Hu Renin in Humanserum, -plasma oder -zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu Renin.
Verfahrensprinzip
Der Human-Renin-Festphasensandwich-ELISA (enzymverknüpfter Immunosorbent-Assay) misst die Menge des zwischen einem übereinstimmenden Antikörperpaar gebundenen Targets. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich wird durch den Zusatz des zweiten Antikörpers (Detektor) gebildet, der an ein anderes Epitop des Capture-Antikörpers gebunden ist. Ein konjugiertes Enzym wurde in den Assay integriert. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Strenge Validierung
Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Renin ist ein Enzym, das von der Niere abgesondert wird und Teil eines physiologischen Systems ist, das den Blutdruck reguliert. Im Blut wirkt Renin auf ein Protein, das als Angiotensinogen bekannt ist, was zur Freisetzung von Angiotensin I führt. Angiotensin I wird durch Angiotensin-konvertierendes Enzym gespalten, wobei zwei Aminosäuren aus der 10-Aminosäurekette von Angiotensin I abgespalten werden, um Angiotensin II zu bilden Das daraus resultierende Angiotensin II-Octapeptid wirkt über Rezeptoren als Arterienverenger und verursacht einen Anstieg des systolischen und diastolischen Blutdrucks. Angiotensin II ist einer der aktivsten bekannten Vasokonstriktoren; auf Gewichtsbasis ist es deutlich stärker als Noradrenalin. Es erhöht auch die Sekretion von Cortisol und Aldosteron durch seine direkte Wirkung auf die Nebennierenrinde.
Spezifikation
Spezifikation
P00797
ELISA-Kit
93.8-6000pg/mL
Pre-coated 96-well Plate, Standard (2 vials), Sample Diluent, Assay Buffer Concentrate, Biotinylated Detection Antibody, Streptavidin-HRP, Wash Buffer, Substrate Solution, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Serum, 50 μL; Plasma, 50 μL; Cell Lysate,50 μL
1 hr. 20 min.
Human
3.9%
Human
32,6 pg/ml
Colorimetric Microplate Reader
HRP
Biotin
5972
RUO
2°C to 8°C
3 hr. 30 min.
5.1%
96 x 10 Tests
Serum
REN